Learn More
Clips de unión de PTFE Quickfit™ con juntas cónicas
Muy resistente a los ataques químicos
Marca: Quickfit GC40
52.82 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.18000kg
Descripción
Muy resistente a los ataques químicos
- Se utilizan para mantener material de vidrio con juntas cónicas Quickfit™
- Fabricadas con PTFE con resorte de acero encapsulado para proporcionar un agarre firme
- Las pinzas están numeradas con el tamaño de junta para facilitar su identificación
- Se pueden usar a temperaturas de hasta 250 °C
Especificaciones
Clip de unión | |
Resorte de acero encapsulado | |
40/38 |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Uniones cónicas | |
250 °C |