Learn More
Clips de unión de PTFE Quickfit™ con juntas cónicas
Muy resistente a los ataques químicos
41.35€ - 67.30€
Especificaciones
Tipo | Clip de unión |
---|---|
Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
Incluye | Resorte de acero encapsulado |
Para utilizar con (equipo) | Uniones cónicas |
Resistente a la temperatura (métrico) | 250 °C |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12099062
|
Quickfit
GC34 |
34/35 |
65.10€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 24-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12089052
|
Quickfit
GC10 |
10/19 |
41.35€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 18-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12009062
|
Quickfit
GC12 |
12/21 |
43.20€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 18-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12019072
|
Quickfit
GC40 |
40/38 |
55.60€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 18-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12039072
|
Quickfit
GC45 |
45/40 |
67.30€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 30-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12069062
|
Quickfit
GC24 |
24/29 |
49.40€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 24-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12049062
|
Quickfit
GC19 |
19/26 |
48.30€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Muy resistente a los ataques químicos
- Se utilizan para mantener instrumental de vidrio con juntas cónicas Quickfit®
- Fabricadas con PTFE con resorte de acero encapsulado para proporcionar un agarre firme
- Las pinzas están numeradas con el tamaño de junta para facilitar su identificación
- Se pueden usar a temperaturas de hasta 250 °C
Especificaciones
Clip de unión | |
Resorte de acero encapsulado | |
250 °C |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Uniones cónicas |