Learn More
Clips de unión de PTFE Quickfit™ con juntas cónicas
Muy resistente a los ataques químicos
Marca: Quickfit GC10
39.28 EUR hasta el 2025-01-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Muy resistente a los ataques químicos
- Se utilizan para mantener material de vidrio con juntas cónicas Quickfit™
- Fabricadas con PTFE con resorte de acero encapsulado para proporcionar un agarre firme
- Las pinzas están numeradas con el tamaño de junta para facilitar su identificación
- Se pueden usar a temperaturas de hasta 250 °C
Especificaciones
Clip de unión | |
Resorte de acero encapsulado | |
10/19 |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Uniones cónicas | |
250 °C |