Learn More
DWK Life Sciences Macho para llave, PTFE, con rosca, completo con seguro de llave de 3 piezas
Para el uso con llaves de una vía DURAN™ pulidas.
Marca: DWK Life Sciences 286220604
Detalles adicionales : Peso : 0.01700kg
Descripción
Los machos en PTFE para llaves de una vía en combinación con la llave de una vía DURAN™ pulida, representan una alternativa que permite labores libres de grasa. La entrega incluye el seguro de llave de 3 piezas.- En PTFE con rosca y seguro de llave de 3 piezas
- Para el uso con llaves de una vía pulidas de DURAN™
- Labores libres de grasa de esmerilado
Especificaciones
4 mm | |
no | |
50/Pk. |
PTFE | |
14.5 NS | |
Para el uso de llaves de una vía DURAN™ pulidas |