Learn More
DWK Life Sciences Macho para llave, PTFE, con rosca, completo con seguro de llave de 3 piezas
Para el uso con llaves de una vía DURAN™ pulidas.
5.95€ - 438.00€
Especificaciones
Material | PTFE |
---|---|
Esterilizables en autoclave | no |
Para utilizar con (aplicación) | Para el uso de llaves de una vía DURAN™ pulidas |
Código de producto | Marca | Tamaño del tapón | Calibre de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño del tapón | Calibre de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15931561
|
DWK Life Sciences
286219809 |
NS 12.5 | 2 mm |
399.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15864618
|
DWK Life Sciences
286220201 |
NS 12.5 | 2,5 mm |
399.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12858041
|
DWK Life Sciences
286220407 |
NS 14.5 | 2,5 mm |
428.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15884618
|
DWK Life Sciences
286221403 |
NS 24 | 8 mm |
285.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12868041
|
DWK Life Sciences
286220801 |
NS 18.8 | 4 mm |
329.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15951561
|
DWK Life Sciences
286221206 |
NS 21.5 | 6 mm |
173.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15874618
|
DWK Life Sciences
286221009 |
NS 18.8 | 6 mm |
329.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15894618
|
DWK Life Sciences
286221609 |
NS 29.2 | 10 mm |
438.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 17-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10448572
|
DWK Life Sciences
286220604 |
14.5 NS | 4 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Los machos en PTFE para llaves de una vía en combinación con la llave de una vía DURAN™ pulida, representan una alternativa que permite labores libres de grasa. La entrega incluye el seguro de llave de 3 piezas.- En PTFE con rosca y seguro de llave de 3 piezas
- Para el uso con llaves de una vía pulidas de DURAN™
- Labores libres de grasa de esmerilado
Especificaciones
PTFE | |
no | |
Para el uso de llaves de una vía DURAN™ pulidas |