Learn More
DWK Life Sciences Macho para llave, PTFE, con rosca, completo con seguro de llave de 3 piezas
Para el uso con llaves de una vía DURAN™ pulidas.
Marca:  DWK Life Sciences 286219809
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15931561
  • 443.00€ / paquete de 50
Fecha estimada de envío: 04-03-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Los tapones de válvula desechables de PTFE en combinación con la válvula desechable pulida DURAN™ representan una alternativa sin grasa. El dispositivo de seguridad del grifo de 3 piezas ya está incluido en el contenido de la entrega.
  • Fabricada con PTFE con rosca y dispositivo de bloqueo de válvula de 3 piezas
  • Para usarse con grifos de una vía pulidos DURAN™
  • Trabajo sin grasa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
2 mm
No
50/Paq.
Politetrafluoroetileno (PTFE)
NS 12.5
Para usarse con grifos de una vía pulidos DURAN™