Learn More
DWK Life Sciences Macho para llave, PTFE, con rosca, completo con seguro de llave de 3 piezas
Para el uso con llaves de una vía DURAN™ pulidas.
Marca: DWK Life Sciences 286221403
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Los tapones de válvula desechables de PTFE en combinación con la válvula desechable pulida DURAN™ representan una alternativa sin grasa. El dispositivo de seguridad del grifo de 3 piezas ya está incluido en el contenido de la entrega.
- Fabricada con PTFE con rosca y dispositivo de bloqueo de válvula de 3 piezas
- Para usarse con grifos de una vía pulidos DURAN™
- Trabajo sin grasa
Especificaciones
8 mm | |
No | |
10/Paq. |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
NS 24 | |
Para usarse con grifos de una vía pulidos DURAN™ |