Learn More
BRAND™ Recuperador de barras de agitación magnéticas de PTFE
Fabricadas con PTFE. El recuperador de barras de agitación magnéticas de PTFE de BRAND™ tiene un núcleo magnético completamente sellado que evita el filtrado.
24.15€ - 42.75€
Especificaciones
Diámetro (métrico) | 8 mm |
---|---|
Material | PTFE (politetrafluoroetileno) |
Cantidad | 1 |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10578401
|
BRAND™
137710 |
250 mm |
42.75€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10759011
|
BRAND™
137720 |
350 mm |
38.10€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10018310
|
BRAND™
137700 |
150 mm |
24.15€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Fabricadas con PTFE.
- El núcleo magnético está completamente sellado para evitar el filtrado.
- Fabricadas con PTFE.
- El núcleo magnético está completamente sellado para evitar el filtrado.
Especificaciones
8 mm | |
PTFE (politetrafluoroetileno) | |
1 |