Learn More
Cole-Parmer™ PTFE Manifold, 4 outlets
Organize your fluid paths with these thermoplastic manifolds
Marca: Cole-Parmer™ 31521-11
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Colector de PTFE.
- El PTFE químicamente inerte se encarga de las soluciones químicas más agresivas.
- Disponibles en diversas configuraciones para adecuarse a una amplia gama de aplicaciones.
Especificaciones
PTFE | |
12,07 cm | |
- 129 °C | |
NPT(F) de 3/8 pulg | |
1,5 in | |
1,5 in | |
300 °F | |
Colector de PTFE, 4 salidas |
4,75 in | |
-200 °F | |
NPT(F) de 1/2 pulg | |
3,81 cm | |
3,81 cm | |
120 psi | |
de 150 °C |