Learn More
Cole-Parmer™ PTFE Manifold, 4 outlets
Organize your fluid paths with these thermoplastic manifolds
177.00€ - 290.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Colector de PTFE, 4 salidas |
---|---|
Material | PTFE |
Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) | -200 °F |
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | - 129 °C |
Presión máxima | 120 psi |
Código de producto | Marca | Longitud global (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud global (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11715268
|
Cole-Parmer™
31521-07 |
3,25 in |
177.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11725268
|
Cole-Parmer™
31521-09 |
34,03 mm (4-1/8 pulgadas) |
226.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11735268
|
Cole-Parmer™
31521-11 |
4,75 in |
290.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- PTFE Manifold.
- Chemically-inert PTFE handles the most aggressive chemical solutions.
- Available in a variety of configurations to suit a wide range of applications.
Especificaciones
Colector de PTFE, 4 salidas | |
-200 °F | |
120 psi | |
de 150 °C |
PTFE | |
- 129 °C | |
300 °F |