Learn More
Fisherbrand™ Microbarra de agitación magnética de PTFE
Diseñada para los recipientes más pequeños. La microbarra agitadora magnética de PTFE Fisherbrand™; es esterilizable en autoclave.
Marca: Fisherbrand™ 001.803
Descripción
Diseñada para los recipientes más pequeños. La microbarra agitadora magnética de PTFE Fisherbrand™; es esterilizable en autoclave.
- Se suministra en viales reutilizables con tapón a presión.
- Para la agitación en tubos de ensayo, vasos de precipitados pequeños u otros recipientes.
- Esterilizables en autoclave.
Especificaciones
Sí | |
Blanco | |
Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación& | |
3 mm | |
10/Paq. | |
Barras agitadoras de PTFE micro |
Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) | |
Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE | |
PTFE | |
3 mm | |
Cilíndrico |
Título del producto
Fisherbrand™ Microbarra de agitación magnética de PTFE > Dimensiones (diám. x L): 3 diám. x 3 L, mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido