Learn More
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11898882
|
Fisherbrand™
001.808 |
1,5 mm | 8mm |
13.90€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
10652401
|
Fisherbrand™
001.810 |
3 mm | 10 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
11868882
|
Fisherbrand™
001.803 |
3 mm | 3 mm |
12.75€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
11808892
|
Fisherbrand™
001.813 |
3mm | 13mm |
13.17€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
11878882
|
Fisherbrand™
001.805 |
2 mm | 5 mm |
14.25€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 13-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11828892
|
Fisherbrand™
001.815 |
1,5 mm | 15 mm |
16.92€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
12656316
|
Fisherbrand™
001.820 |
3mm | 20mm |
18.85€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
16245851
|
Fisherbrand™
001.830 |
3 mm | 30 mm |
17.97€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 15-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11888882
|
Fisherbrand™
001.806 |
3 mm | 6 mm |
11.23€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
11858882
|
Fisherbrand™
001.802 |
2 mm | 2 mm |
18.40€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 07-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11818892
|
Fisherbrand™
001.808.3 |
3 mm | 8 mm |
10.80€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
11888952
|
Fisherbrand™
001.807 |
2mm | 7mm |
11.70€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
Description
Diseñada para los recipientes más pequeños. La microbarra agitadora magnética de PTFE Fisherbrand™; es esterilizable en autoclave.
- Se suministra en viales reutilizables con tapón a presión.
- Para la agitación en tubos de ensayo, vasos de precipitados pequeños u otros recipientes.
- Esterilizables en autoclave.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Fisherbrand™ Microbarra de agitación magnética de PTFE