Learn More
BRAND™ Llaves de paso de calibre recto de PTFE
Construcción de PTFE con palanca de válvula de polipropileno. Proporciona una excelente resistencia química. Incluye boquillas de manguera integradas.
Marca:  BRAND™ 88620
39.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10152011
  • 43.65€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 05-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Construcción PTFE
  • Válvula de polipropileno
  • Con boquilla de manguera unidireccional integrada
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
3 mm
5 mm
Polipropileno
Politetrafluoroetileno (PTFE)
Boquilla de manguera integrada
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
BRAND™ Llaves de paso de calibre recto de PTFE > Se adapta al D.I. de tubos: 5 mm