Learn More
Bohlender™ Piezas internas de repuesto de PTFE y PPS HT
Piezas de repuesto para juntas roscadas de laboratorio utilizadas para conectar equipos y conectores con roscas GL con tubos de pared dura o tubos de vidrio, plástico o metal.
Marca: Bohlender™ D640-58
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Resistentes a la temperatura de desde los −20 °C a los +250 °C
- Resistencia química universal
- Conformidad con la FDA.
- Presión máxima de 10 bar
- Apto para vacío
- Consta de un anillo en V (PPS), un anillo cónico y un anillo de sellado (ambos de PTFE), así como una junta tórica (FKM) para diámetros de tubos inferiores a 3 mm
- Algunas aplicaciones son fijar sondas, termómetros, tubos de inmersión o cables en recipientes de reacción
- Disponible para una amplia gama de tamaños de rosca GL y diámetros de tubos
Especificaciones
Rosca GL 25 | |
Tubos con DE 6,35 mm | |
Piezas de repuesto para juntas roscadas |
Conexión de equipos/accesorios | |
PTFE, PPS |