Learn More
Bohlender™ Piezas internas de repuesto de PTFE y PPS HT
Piezas de repuesto para juntas roscadas de laboratorio utilizadas para conectar equipos y conectores con roscas GL con tubos de pared dura o tubos de vidrio, plástico o metal.
52.42€ - 134.62€
Especificaciones
Material | PTFE, PPS |
---|---|
Tipo | Piezas de repuesto para juntas roscadas |
Para utilizar con (aplicación) | Conexión de equipos/accesorios |
Código de producto | Marca | Descripción | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10033551
|
Bohlender™
D639-56 |
Rosca GL 18 | Tubos con DE 6,35 mm |
134.62€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10479001
|
Bohlender™
D640-58 |
Rosca GL 25 | Tubos con DE 6,35 mm |
88.88€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10565362
|
Bohlender™
D640-68 |
Rosca GL 25 | Tubos con DE 9,52 mm |
82.89€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12710736
|
Bohlender™
D640-84 |
Rosca GL 25 | Tubos con DE 12,7 mm |
52.42€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Proporciona resistencia a la temperatura de −20° a +250 °C
- Resistencia química universal
- Conformidad con la FDA.
- Presión máxima de 10 bar
- Apto para vacío
- Consta de un anillo en V (PPS), un anillo cónico y un anillo de sellado (ambos de PTFE), así como una junta tórica (FKM) para diámetros de tubos inferiores a 3 mm
- Las aplicaciones incluyen sondas de fijación, termómetros, tubos de inmersión o cables en recipientes de reacción
- Disponible para una amplia gama de tamaños de rosca GL y diámetros de tubos
Especificaciones
PTFE, PPS | |
Piezas de repuesto para juntas roscadas | |
Conexión de equipos/accesorios |