Learn More
Cowie Technology™ PTFE Angled Type Adjustable Rotor Shaft Stirrer
Cowie Technology™ PTFE Angled Type Adjustable Rotor Shaft Stirrer slides over standard shafts and locks in place to give the most effective stirring patterns.
Marca:  Cowie Technology™ 005.610090
Detalles adicionales : Peso : 0.09000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10271802
  • 77.40€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 01-10-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricado con materiales vírgenes de PTFE con aprobaciones de la FDA y la USP Clase VI.
  • Químicamente inerte.
  • No contaminante.
  • Utilizable a 280 °C.
Especificaciones
Especificaciones
90 mm
Agitador de eje de PTFE
1 unidad
Rotor ajustable de 4 palas del agitador del eje de PTFE
10 mm
Mezcla
De -200 °C a +280 °C