Learn More
Cowie Technology™ PTFE Angled Type Adjustable Rotor Shaft Stirrer
Cowie Technology™ PTFE Angled Type Adjustable Rotor Shaft Stirrer slides over standard shafts and locks in place to give the most effective stirring patterns.
46.05€ - 77.40€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Agitador de eje de PTFE |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Mezcla |
Cantidad | 1 unidad |
Temperatura (métrico) | De -200 °C a +280 °C |
Tipo | Rotor ajustable de 4 palas del agitador del eje de PTFE |
Código de producto | Marca | Diámetro del eje (métrico) | Diámetro (métrico) del ventilador | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro del eje (métrico) | Diámetro (métrico) del ventilador | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10068201
|
Cowie Technology™
005.606040 |
6 mm | 40 mm |
46.05€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10271802
|
Cowie Technology™
005.610090 |
10 mm | 90 mm |
77.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10503172
|
Cowie Technology™
005.610060 |
10 mm | 60 mm |
51.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10610433
|
Cowie Technology™
005.612070 |
12 mm | 70 mm |
60.84€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10530862
|
Cowie Technology™
005.612090 |
12 mm | 90 mm |
77.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Manufactured from Virgin PTFE materials with FDA and USP Class VI approvals.
- Chemically Inert
- Non-Contaminating
- Usable to 280°C
Especificaciones
Agitador de eje de PTFE | |
1 unidad | |
Rotor ajustable de 4 palas del agitador del eje de PTFE |
Mezcla | |
De -200 °C a +280 °C |