Learn More
Fisherbrand™ PTFE Straight Through Connector-Bayonet
Contains Bayonet fitting. Fisherbrand™ PTFE Straight Through Connector-Bayonet features an improved connector system.
Marca: Fisherbrand™ 016.902.2
Descripción
- Para su uso con tubos rígidos y semirrígidos: vidrio, FEP o PTFE
- El bloqueo roscado admite de 10-1 mmHg a 4 bar
Especificaciones
Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) | |
Esterilizable en autoclave | |
PTFE | |
Tubos flexibles de PTFE, Viton, caucho de silicona o materiales similares | |
1 unidad | |
14 mm | |
de 280 °C |
Conector de paso recto de PTFE | |
6 mm | |
44 mm | |
-200 °C | |
14 mm | |
Blanco |