Learn More
Fisherbrand™ PTFE Straight Through Connector-Bayonet
Contains Bayonet fitting. Fisherbrand™ PTFE Straight Through Connector-Bayonet features an improved connector system.
9.30€ - 11.35€
Especificaciones
Tipo de producto | Conector de paso recto de PTFE |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Material | PTFE |
Para utilizar con | Tubos flexibles de PTFE, Viton, caucho de silicona o materiales similares |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10120382
|
Fisherbrand™
016.902.2 |
6 mm |
9.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10303742
|
Fisherbrand™
016.903.2 |
8 mm |
10.05€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10313742
|
Fisherbrand™
016.904.2 |
10 mm |
11.35€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- For use with rigid and semi rigid tubing - glass, FEP or PTFE
- Screw lock holds from 10-1mmHg to 4 bar
Especificaciones
Conector de paso recto de PTFE | |
Esterilizable en autoclave | |
Tubos flexibles de PTFE, Viton, caucho de silicona o materiales similares | |
1 unidad | |
de 280 °C |
Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) | |
PTFE | |
-200 °C | |
Blanco |