Learn More
Cowie Technology™ PTFE Straight Through Connector
Accepts any rigid or semi-rigid tubing. Cowie Technology™ PTFE Straight Through Connector locks in place quickly with a bayonet type coupling.
Marca:  Cowie Technology™ 016.905.2
Detalles adicionales : Peso : 0.01500kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10038201
  • 11.35€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 24-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Conexión de bayoneta
  • Para su uso con tubos rígidos y semirrígidos, como vidrio, FEP o PTFE
Especificaciones
Especificaciones
Conector de paso recto de PTFE
Esterilizable en autoclave
Politetrafluoroetileno (PTFE)
-200 °C
16 mm
Blanco
Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS)
11 mm
54 mm
1 unidad
16 mm
de 280 °C