Learn More
Fisherbrand™ PTFE Straight Through Valve with Screw Lock
Plug Valve. Fisherbrand™ PTFE Straight Through Valve with Screw Lock can be sterlized at 135°C.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.07400kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10068161
  • 28.60€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 24-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Presión máxima de 1 bar a 100 °C y 5 mm Hg
  • Todas las piezas de contacto son PTFE
Especificaciones
Especificaciones
Válvula de rosca de paso recto de PTFE
Esterilizable en autoclave
Politetrafluoroetileno (PTFE)
Conectores de PTFE
1 unidad
20 mm
1 bar
Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS)
4 mm
59 mm
-200 °C
27 mm
Blanco/azul
de 280 °C