Learn More
Fisherbrand™ PTFE Straight Through Valve with Screw Lock
Plug Valve. Fisherbrand™ PTFE Straight Through Valve with Screw Lock can be sterlized at 135°C.
24.90€ - 28.60€
Especificaciones
Tipo de producto | Válvula de rosca de paso recto de PTFE |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
Longitud global (métrico) | 59 mm |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10592392
|
Fisherbrand™
|
2 mm |
24.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10068161
|
Fisherbrand™
|
4 mm |
28.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Maximum Pressure 1 Bar at 100°C and 5 mm Hg
- All contact parts are PTFE
Especificaciones
Válvula de rosca de paso recto de PTFE | |
Esterilizable en autoclave | |
59 mm | |
-200 °C | |
27 mm | |
Blanco/azul | |
de 280 °C |
Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Conectores de PTFE | |
1 unidad | |
20 mm | |
1 bar |