Learn More
Fisherbrand™ PTFE Straight Through Valve with Screw Lock
Plug Valve. Fisherbrand™ PTFE Straight Through Valve with Screw Lock can be sterlized at 135°C.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.04800kg
Descripción
- Presión máxima de 1 bar a 100 °C y 5 mm Hg
- Todas las piezas de contacto son PTFE
Especificaciones
Válvula de rosca de paso recto de PTFE | |
Esterilizable en autoclave | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Conectores de PTFE | |
1 unidad | |
20 mm | |
1 bar |
Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) | |
2 mm | |
59 mm | |
-200 °C | |
27 mm | |
Blanco/azul | |
de 280 °C |