Learn More
Fisherbrand™ PTFE Tall-Form Evaporating Dish with Spout
Includes spout for easy pouring. Fisherbrand™ PTFE Tall-Form Evaporating Dish with Spout is available in a variety of sizes.
Marca: Fisherbrand™ 006.150
Descripción
- Moldeado isostáticamente de PTFE puro.
- Resistente a químicos e inerte
- Acabado interior extra suave
- Utilizable a 280 °C.
- Boquilla adaptada para facilitar el vertido
Especificaciones
150 ml | |
Redondo | |
Suave | |
43 mm |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Placa de evaporación | |
De -200 °C a +280 °C | |
78 mm |