Learn More
Fisherbrand™ PTFE Tall-Form Evaporating Dish with Spout
Includes spout for easy pouring. Fisherbrand™ PTFE Tall-Form Evaporating Dish with Spout is available in a variety of sizes.
25.15€ - 29.55€
Especificaciones
Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
---|---|
Forma | Redondo |
Tipo | Placa de evaporación |
Acabado interior | Suave |
Intervalo de temperatura (métrico) | De -200 °C a +280 °C |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Diámetro (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Diámetro (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10034330
|
Fisherbrand™
006.150 |
150 ml | 78 mm | 43 mm |
25.15€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10646921
|
Fisherbrand™
006.250 |
250 ml | 97 mm | 50 mm |
29.55€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Isostatically molded in pure PTFE
- Chemically resistant and inert
- Super smooth internal finish
- Usable to 280°C
- Molded spout for easy pouring
Especificaciones
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Placa de evaporación | |
De -200 °C a +280 °C |
Redondo | |
Suave |