Learn More
Hirschmann™ Adaptador roscado de PTFE
Threaded adapter PTFE for use with ceramus™ -classic.
Marca: Hirschmann™ 9313606
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- For the adaption on the most common bottles
Especificaciones
Thread Adapter | |
ceramus™ classic and EM-dispenser | |
45 mm |
PTFE | |
1 Ea. | |
32 mm |