Learn More
Fisherbrand™ PTFE Universal Stirrer Guide (V7)
Permanently loaded composite PTFE/PEEK seal. Fisherbrand™ PTFE Universal Stirrer Guide (V7) contain a special fabricated glass ball bearing for rigidity and smoothness of operation.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.24000kg
Description
- Rendimiento con vacío (5mm Hg) y presión (3 a 5 psi)
- Alto nivel de resistencia química
- Antisacudida y vibración reducida
- Sin diseminación
- Anillo de junta de autoliberación
- Velocidades máximas recomendadas: continuas 500 rpm, intermitentes 800rpm Para ejes de agitador de vidrio, metal y PTFE.
Specifications
6 mm | |
Alineación del eje durante el mezclado | |
1 unidad | |
Guía de agitador universal de PTFE (V7) |
Agitadores de eje de metal, PTFE y vidrio | |
96 mm | |
Cono A 24/40 |