Learn More
Fisherbrand™ PTFE Universal Stirrer Guide (V7)
Permanently loaded composite PTFE/PEEK seal. Fisherbrand™ PTFE Universal Stirrer Guide (V7) contain a special fabricated glass ball bearing for rigidity and smoothness of operation.
289.00€ - 338.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Agitadores de eje de metal, PTFE y vidrio |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Alineación del eje durante el mezclado |
Cantidad | 1 unidad |
Tipo | Guía de agitador universal de PTFE (V7) |
Código de producto | Marca | Diámetro del eje (métrico) | Junta cónica estándar | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro del eje (métrico) | Junta cónica estándar | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11537233
|
Fisherbrand™
|
6 mm | Cono A 19/22 |
289.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11547233
|
Fisherbrand™
|
6 mm | Cono A 24/40 |
289.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11557233
|
Fisherbrand™
|
8 mm | Cono A 24/40 |
289.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11567233
|
Fisherbrand™
|
10 mm | Cono A 24/40 |
289.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11577233
|
Fisherbrand™
|
12 mm | Cono A 29/42 |
338.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Vacuum (5mm Hg) and pressure (3 to 5psi) performance
- High level of chemical resistance
- Anti-whip and reduced vibration
- No shedding
- Self releasing joint ring
- Maximum recommended speeds: continuous 500rpm, intermittent 800rpm For glass, metal and PTFE stirrer shafts.
Especificaciones
Agitadores de eje de metal, PTFE y vidrio | |
Alineación del eje durante el mezclado | |
1 unidad | |
Guía de agitador universal de PTFE (V7) |