Learn More
BRAND™ PTFE Watch Glass
PTFE Watch Glasses are ideally suited for covering beakers.
Marca: BRAND™ 150900
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Fabricado en PTFE
- Ideal para cubrir vasos de precipitados de PTFE
- Excelente resistencia química
Especificaciones
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Vidrios de reloj | |
Vaso de precipitados | |
20 mm |