Learn More
BRAND™ PTFE Watch Glass
PTFE Watch Glasses are ideally suited for covering beakers.
8.55€ - 41.75€
Especificaciones
Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
---|---|
Tipo | Vidrios de reloj |
Para utilizar con (equipo) | Vaso de precipitados |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10303721
|
BRAND™
150900 |
20 mm |
8.55€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10425651
|
BRAND™
150904 |
40 mm |
8.95€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10252211
|
BRAND™
150907 |
65 mm |
14.55€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10303771
|
BRAND™
150910 |
75 mm |
17.15€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10088490
|
BRAND™
150920 |
125 mm |
34.55€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10587831
|
BRAND™
150922 |
150 mm |
41.75€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Constructed of PTFE
- Ideal for covering PTFE beakers
- Excellent chemical resistance
Especificaciones
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Vidrios de reloj | |
Vaso de precipitados |