Learn More
Buerkle™ Tomamuestras de suelo Puerckhauer
Tomamuestras de suelos Puerckhauer de Buerkle™ para suelos pesados y pedregosos.
600.00€ - 1325.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Muestreador de suelo Puerckhauer |
---|---|
Material | Acero inoxidable |
Incluye | Mango acoplable, con agarres de plástico antideslizantes |
Graduado | Sí |
Para utilizar con (aplicación) | Para suelos difíciles y pedregosos, muestreo N-min de 0 a 90 cm |
Código de producto | Marca | Diámetro de la parte inferior exterior (métrico) | Diámetro de la parte superior exterior (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro de la parte inferior exterior (métrico) | Diámetro de la parte superior exterior (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10618898
|
Buerkle™
5350-5012 |
20 mm | 20 mm | 81 cm |
600.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11892303
|
Buerkle™
5350-5018 |
25 mm | 28 mm | 117,5 cm |
1325.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Muestreador Puerckhauer, muy robusto, para suelos difíciles y pedregosos. El modelo 5350-5018 tiene una punta cónica de 60 cm que facilita la extracción del muestreador introducido. Ideal para muestreo N-min de 0 a 90 cm.- Graduación de profundidad, divisiones de 10 cm
- Mango acoplable, con agarres de plástico antideslizantes
- Cabezal de impacto reforzado
- Acero inoxidable
Especificaciones
Muestreador de suelo Puerckhauer | |
Mango acoplable, con agarres de plástico antideslizantes | |
Para suelos difíciles y pedregosos, muestreo N-min de 0 a 90 cm |
Acero inoxidable | |
Sí |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Buerkle™ Tomamuestras de suelo Puerckhauer