Learn More
uvex Gafas de seguridad Pure-Fit
Gafas diseñadas para ser recicladas.Pure-Fit se puede fabricar de forma totalmente automática a partir de un solo material sin necesidad de un montaje adicional.
5.72€ - 7.85€
Especificaciones
Tinción de lente | Transparente |
---|---|
Tipo de producto | Ergonomic Safety Glasses |
Color de marco | Transparente |
Material | Policarbonato |
Desechables | No |
Código de producto | Marca | Revestimiento de lente | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Revestimiento de lente | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
17523085
![]() |
uvex
9145014 |
Sin revestimiento |
5.72€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
17533085
![]() |
uvex
9145265 |
Antiniebla, Antiarañazos |
7.85€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
Descripción
- Reducido al máximo: gafas de seguridad puras y ultraligeras con un innovador concepto de vía lateral que pesa solo 19 gramos
- Diseño de lentes sin montura para un amplio campo de visión
- El protector lateral X-tended ofrece protección adicional contra peligros
- Las vías laterales flexibles proporcionan el ajuste perfecto y seguro sin presión
- Puente nasal diseñado para una comodidad durante todo el día
- Lente de policarbonato resistente
- UV400: protección al 100 % contra radiaciones UVA y UVB peligrosas de hasta 400 nm
- Sin metal
- Montura transparente/W 166 FT CE
- Lente de PC transparente, UV400/2C-1,2 W1 FT CE
Especificaciones
Transparente | |
Transparente | |
No | |
Policarbonato | |
Estándar |
Ergonomic Safety Glasses | |
Policarbonato | |
Policarbonato | |
UV400 |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
uvex Gafas de seguridad Pure-Fit