Learn More
Labcon PurePlus™ 96 Well Deep Well Plates with Square Wells
GREENER_CHOICE
Placas de 96 pocillos profundos con pocillos cuadrados
62.65€ - 161.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Envase 10 placas/paq., 10 paquetes/caja
Línea de productos PurePlus™
Color Natural
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Volumen de trabajo (métrico) Esterilidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Volumen de trabajo (métrico) Esterilidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16694132
GREENER_CHOICE
Ver documentos Detalles de la promoción
Labcon
3908-520-000-9
1,2 mL No estéril
72.40€
paquete de 10
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
16604142
GREENER_CHOICE
Ver documentos Detalles de la promoción
Labcon
3908-525-000-9
1,2 mL Estéril
62.65€
paquete de 10
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
16614142
GREENER_CHOICE
Ver documentos Detalles de la promoción
Labcon
3909-520-000-9
2,2 mL No estéril
72.40€
paquete de 10
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
16624142
GREENER_CHOICE
Ver documentos Detalles de la promoción
Labcon
3909-525-000-9
2,2 mL Estéril
81.15€
paquete de 10
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
16684132
GREENER_CHOICE
Ver documentos Detalles de la promoción
Labcon
3902-520-000-9
2,5 mL No estéril
161.00€
paquete de 10
Fecha estimada de envío: 15-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
  • Polypropylene USP Class VI resin
  • Freezable to -80°C
  • Made in USA
Especificaciones
Especificaciones
Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD
10 placas/paq., 10 paquetes/caja
Natural
Se adapta a la mayoría de los termocicladores más populares
96
10 placas/paquete
Esterilizable en autoclave
PurePlus™
Resina de polipropileno USP clase VI
Biología molecular
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Labcon PurePlus™ 96 Well Deep Well Plates with Square Wells