Learn More
HALYARD™ Guantes de nitrilo blanco (SGX) suaves PUREZERO* HG3
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
M
L
XL
Descripción
Un guante para sala limpia con un recuento de partículas y unos niveles de endotoxinas bajos garantizados debido a repetidos lavados en agua desionizada y a la cloración.
- Sin níquel
- Sin talco
- Sin silicona
- Sin látex ni ftalatos
- Gran limpieza
- Bajos niveles de endotoxinas
- Formulados con CERO presencia de estos peligrosos aceleradores tradicionales: Azufre, tiuram, tiazoles, guanidina y carbamato (ZDEC o ZDBC)
- Respaldado por una cadena de suministro integrada verticalmente
Ventajas de Greener Choice
- Las ventajas medioambientales incluyen:
- Contenido reciclado
- Energía renovable
- Materiales renovables
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 3, ISO 4, ISO 5, ISO 6, ISO 7 |
Certificaciones/conformidad (Europa) | GMP grado A/B/C/D. |
Chemotherapeutic Rated | ASTM D6978 |
Chlorinated | Sí |
Cleanroom Class | Clase 10/100/1000, ISO3/4/5/6/7 |
Accelerator Free | Sí |
AQL | 1 |
Color | Blanco |
Desechables | Sí |
Acabado exterior | Parcialmente texturizado |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
SM427224X | Certificado de análisis | 08/01/2025 | CLN3231LG |
SM427324X | Certificado de análisis | 13/12/2024 | CLN3231LG |
SM422224X | Certificado de análisis | 11/11/2024 | CLN3231LG |
SM421024X | Certificado de análisis | 05/11/2024 | CLN3231LG |
SM420824X | Certificado de análisis | 05/11/2024 | CLN3231LG |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Título del producto
HALYARD™ Guantes de nitrilo blanco (SGX) suaves PUREZERO* HG3 >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido