Learn More
Purine Nucleoside Phosphorylase/PNP Antibody (103), PerCP, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP2-90053PCP
Código de producto. 18666232
  • 612.00€ / 0.10 ml
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Purine Nucleoside Phosphorylase/PNP Monoclonal antibody specifically detects Purine Nucleoside Phosphorylase/PNP in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Purine Nucleoside Phosphorylase/PNP Antibody (103), PerCP, Novus Biologicals™ > 0.1 mL, PerCP