Learn More
Gibco™ Antibiótico selectivo Geneticin™ (sulfato G418) (50 mg/ml)
Lo produce la bacteria Micromonospora rhodorangea y su acción consiste en unir el ribosoma, por lo que inhibe la síntesis de proteínas tanto en células procariotas como eucariotas
Marca:  Gibco™ 10131019
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10092772
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Gibco Geneticin Selective Antibiotic (G418 Sulfate) is produced by the bacterium Micromonospora rhodorangea and acts by binding the ribosome, thus inhibiting protein synthesis in both prokaryotic and eukaryotic cells.
Resistance to Geneticin Selection Antibiotic (G418 Sulfate) is conferred by the E. coli APH(3)–I and APH(3)–II resistance genes.
  • Used as selective antibiotic in concentration range of 100 - 200μg/mL for bacteria, or 200 – 500μg/mL for most mammalian cells
  • Supplied as 50mg/mL solution in water
Cell Culture, Cloning, Drosophila S2 Cell Culture, High Five™ Cell Culture, Insect Cell Culture, Mammalian Cell Culture, Selection, Sf9 & Sf21 Cell Culture, Transfection, Transformation
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Compliance
Se fabrica en instalaciones conforme buenas prácticas de fabricación, registradas en la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos como fabricante de productos sanitarios y que están certificadas según la norma ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Selection agent
Antibiotic
20 mL
Líquido
Eukaryotic Selection/Stable Cell Line Generation
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Gibco™ Antibiótico selectivo Geneticin™ (sulfato G418) (50 mg/ml) > Quantity: 20 mL