Learn More
Corning™ G418 Sulfate, 50mg/mL
BIOPHARMA
Bloquea la síntesis de polipéptidos al dificultar la elongación de proteínas. El sulfato G418 Corning™ es un aminoglucósido similar en estructura a la gentamicina, neomicina y kanamicina.
Marca:  Corning™ 30-234-CR
145.91 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24361" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15303681
  • 196.00€ / 20 ml
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Se recomienda el uso del sulfato G418, un conocido y eficaz agente de selección, como agente de selección en un rango de concentración de 100 a 800 µg/ml. Este antibiótico bloquea la síntesis de polipéptidos al dificultar la elongación de proteínas e inhibe la selección y el mantenimiento de células eucariotas transfectadas de forma estable con el gen de resistencia a la neomicina.  G418 es un aminoglucósido similar en estructura a la gentamicina, neomicina y kanamicina.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
De 2° a 8 °C
Líquido
Estéril
20 mL
50 mg/ ml de solución (G418 activo)
Sulfato G418
Frasco de plástico
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote30234462 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha10/04/2025 Catalog Number30-234-CR
Número de lote30234459 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha28/11/2024 Catalog Number30-234-CR
Número de lote30234457 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha03/09/2024 Catalog Number30-234-CR
Número de lote30234460 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/12/2024 Catalog Number30-234-CR
Número de lote30234452 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/12/2023 Catalog Number30-234-CR
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Corning™ G418 Sulfate, 50mg/mL > Sulfato G418, líquido; 50 mg/ml de solución (activo G418); 20 ml