Learn More
BRAND™ Adaptadores de rosca de polipropileno
Estos adaptadores de polipropileno (PP) y etileno tetrafluoroetileno (ETFE) son para uso general e ideales para su uso con dispensadores para la parte superior de frascos Dispensette.
Marca: BRAND™ 704430
24.24 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
Descripción
- Adaptador de rosca, polipropileno (PP), rosca exterior GL 45, para rosca de frasco S 40
- Adaptadores de rosca para dispensadores de frascos BRAND™, polipropileno, 45/40 mm
- Para diluyentes y dispensadores de la parte superior de frascos Thread S, Dispensette, seripettor, Titertte, QuikSip y roscas de frasco 40 S
- Los adaptadores de polipropileno (PP) y etileno tetrafluoroetileno (ETFE) son para uso general
- Ideal para su uso con dispensadores para la parte superior de frascos Dispensette
- Estos adaptadores de polipropileno y fluoropolímero (ETFE y PTFE) se utilizzan con dispensadores para la parte superior de frascos y buretas BRAND™
- Estos adaptadores de rosca ayudan a maximizar la compatibilidad para los dispensadores para la parte superior de frasco con la mayoría de los frascos de reactivos
Especificaciones
Adaptador de rosca | |
Polipropileno | |
Para rosca de frasco S 54 | |
Rosca exterior GL 45 |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13