Learn More
Fisherbrand™ Medidor de pH portátil accumet™ AE6
Medidor de pH portátil Fisherbrand accumet AE6; Incluye: electrodo de pH/temperatura, Precisión: +/- 0,01 pH, +/- 0,5 °C, +/- 1 mV, Intervalo: De - 1000 a 1000 mV, de 0 a 14, Resolución: 0,01, 1 mV, 0,1 °C, Tipo de batería: 4 AAA
Marca: Fisherbrand™
Includes: Electrodo de pH de doble unión y sonda ATC
Descripción
Medidor de pH portátil Fisherbrand accumet AE6; Incluye: electrodo de pH/temperatura, Precisión: +/- 0,01 pH, +/- 0,5 °C, +/- 1 mV, Intervalo: De - 1000 a 1000 mV, de 0 a 14, Resolución: 0,01, 1 mV, 0,1 °C, Tipo de batería: 4 AAA
- Calibración multipunto (hasta 5 puntos) con reconocimiento automático de tampón
- Selección de estándares de tampón de agua pura, NIST o EE. UU. con una precisión de pH de ±0,01
- Para el análisis de agua en piscinas y spas, procesos litográficos, análisis de agua de calderas y torres de refrigeración, fines ambientales y agrícolas, y todo tipo de control de calidad y pruebas de calidad del agua
- Compensación automática de temperatura (ATC) para ofrecer la máxima precisión en caso de fluctuaciones de temperatura.
- La función de retención congela momentáneamente la lectura para facilitar la visualización y el registro.
- El apagado automático ahorra energía de la batería después de 17 minutos sin uso
- Autodiagnóstico con códigos de mensaje para facilitar la solución de problemas.
- Gran pantalla LCD personalizada con una visualización óptima incluso a distancia
- El recubrimiento de caucho protege frente golpes accidentales e incluye un resistente soporte integrado para un sencillo funcionamiento de sobremesa
- El maletín de transporte resistente opcional facilita la medición y calibración del medidor en el lugar de aplicación
Especificaciones
Medidor de pH/ORP AE6, soporte/refuerzo de caucho, electrodo de pH de doble unión ECFC7252201B y kit de transporte de pH | |
± 1 | |
Análisis de la calidad del agua | |
De 0 a 14 | |
De -1000 a +1000 mV | |
Desde 1 hasta 5 | |
0,1 °C | |
AAA |
± 0,5 °C | |
± 0,01 | |
1.68, 4.01, 7, 10.01, 12.45 | |
0,01 | |
1 mV | |
De 0 °C a 100 °C | |
Automático/manual (de 0 °C a 100 °C) | |
Medidor portátil |
Videos
-
Fisherbrand accumet AE6 pH and AE6C conductivity meters
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
El libro académico Best Buy Book 2025
Consulte los precios exclusivos para nuestros clientes académicosPromo Code: 25081Expires: 2025-12-31