Learn More
WTW™ Sensores de oxígeno disuelto FDO 925
Rápido y sin flujo, el FDO™ 925 es perfecto para la medición de campo.
Marca: WTW™ 201300
1087.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
- Para su uso con aplicaciones de laboratorio y de campo con membrana biselada de respuesta rápida
- Las pequeñas dimensiones del FDO™ 925 lo hacen adecuado para laboratorios y procesos’
- El FDO™ 925 rápido y sin flujo es perfecto para la medición de campo
Especificaciones
± 0,5 % del valor | |
DO | |
0°C a 50°C | |
15,3 mm | |
Aplicaciones de laboratorio y de campo con membrana biselada de respuesta rápida |
1,5 m | |
0,0 al 200 % | |
Cable de 15 m de longitud | |
140 mm | |
De 0,00 a 20 mg/l |