Learn More
Brady™ PVC ISO Safety Signs: Fire Extinguisher Pictogram
Marca: Brady™ 816896
20.24 EUR hasta el 2024-12-20
Use el código promocional "21731" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
ISO 7010 | |
1 unidad | |
Para interiores y exteriores | |
1,591 mm | |
-20 ° C-70 ° C | |
Globales |
PVC | |
Bidireccional | |
203 mm | |
203,00 mm | |
Cuadrada | |
Blanco sobre rojo |