Learn More
Brady™ PVC ISO Safety Signs: Fire Extinguisher Pictogram
21.85€ - 27.30€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 7010 |
---|---|
Material | PVC |
Cantidad | 1 unidad |
Para utilizar con (aplicación) | Para interiores y exteriores |
Altura (métrico) | 203 mm |
Código de producto | Marca | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15163279
|
Brady™
816900 |
Panorámica |
27.30€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15153279
|
Brady™
816896 |
Bidireccional |
21.85€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
ISO 7010 | |
1 unidad | |
203 mm | |
203,00 mm | |
Cuadrada | |
Blanco sobre rojo |
PVC | |
Para interiores y exteriores | |
1,591 mm | |
-20 ° C-70 ° C | |
Globales |