Learn More
Kartell™ Tubos PVC K30
Fabricados con PVC atóxico. Los tubos K30 de PVC Kartell™ son flexibles y transparentes.
Marca: Kartell™ 0389300
40.85 EUR hasta el 2024-08-02
Use el código promocional "21702" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
Fabricadas con PVC atóxico.Los tubos K30 de PVC Kartell™ son flexibles y transparentes.
- Intervalo de temperatura:De -5 °C a 50 °C
- Sin cadmio
- Adecuado para la transferencia de líquidos
Especificaciones
6 mm | |
9mm | |
Para la transferencia de líquidos | |
1 Unidad | |
Transparente |
PVC | |
20 m | |
de -5 °C | |
6 mm | |
de 50 °C |