Learn More
Kartell™ Tubos PVC K30
Fabricados con PVC atóxico. Los tubos K30 de PVC Kartell™ son flexibles y transparentes.
43.00€ - 76.50€
Especificaciones
Material | PVC |
---|---|
Longitud global (métrico) | 20 m |
Para utilizar con (aplicación) | Para la transferencia de líquidos |
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -5 °C |
Cantidad de embalaje | 1 unidad |
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (imperial) | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (imperial) | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12523407
|
Kartell™
0389500 |
14 mm | 10 mm |
76.50€
20 metros |
Fecha estimada de envío: 27-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12503407
|
Kartell™
0389300 |
9mm | 6 mm |
43.00€
20 metros |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10217301
|
Kartell™
0389400 |
12 mm | 8 mm |
66.00€
paquete de 20 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Fabricadas con PVC atóxico.Los tubos K30 de PVC Kartell™ son flexibles y transparentes.
- Intervalo de temperatura:De -5 °C a 50 °C
- Sin cadmio
- Adecuado para la transferencia de líquidos
Especificaciones
PVC | |
Para la transferencia de líquidos | |
1 unidad | |
De – 5 a 20 °C |
20 m | |
-5 °C | |
Transparente |