Learn More
Kartell™ Mangueras para laboratorio atóxicas Isoflex de PVC
Transparent hoses with markings at every meter for ease of use.
Marca:  Kartell™ 0176100
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10556581
  • 39.05€ / 20 metros
Fecha estimada de envío: 20-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Sin envejecimiento ni oxidación
  • Resistentes a bases y ácidos diluidos.
  • Esterilizable en autoclave
  • Se suministra en 20 rollos de metro
  • Envasados en bolsas PE
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
PVC
20 m
1/paquete
2 mm
4 mm
1 mm