Learn More
Kartell™ Mangueras para laboratorio atóxicas Isoflex de PVC
Transparent hoses with markings at every meter for ease of use.
39.05€ - 232.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Material | PVC |
Longitud global (métrico) | 20 m |
Cantidad de embalaje | 1/paquete |
Color | Transparente |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12076972
|
Kartell™
0176700 |
10 mm |
208.00€
20 metros |
Fecha estimada de envío: 24-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12201456
|
Kartell™
0176600 |
8 mm |
232.00€
20 metros |
Fecha estimada de envío: 15-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12056972
|
Kartell™
0176500 |
7 mm |
193.00€
20 metros |
Fecha estimada de envío: 15-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10682512
|
Kartell™
0176400 |
6 mm |
131.00€
20 metros |
Fecha estimada de envío: 20-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11361145
|
Kartell™
0176300 |
5 mm |
119.00€
20 metros |
Fecha estimada de envío: 10-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10556581
|
Kartell™
0176100 |
2 mm |
39.05€
20 metros |
Fecha estimada de envío: 20-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11351145
|
Kartell™
0176200 |
4 mm |
60.95€
20 metros |
Fecha estimada de envío: 20-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Non-ageing and non-oxiding
- Resistant to both acids and alkalis
- Autoclavable
- Supplied in 20-meter rolls
- Packed in PE bags
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
20 m | |
Transparente |
PVC | |
1/paquete |