Learn More
Kartell™ Mangueras para laboratorio atóxicas Isoflex de PVC
Transparent hoses with markings at every meter for ease of use.
Marca:  Kartell™ 0176200
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11351145
  • 60.95€ / 20 metros
Fecha estimada de envío: 20-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Sin envejecimiento ni oxidación
  • Resistentes a bases y ácidos diluidos.
  • Esterilizable en autoclave
  • Se suministra en 20 rollos de metro
  • Envasados en bolsas PE
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
PVC
20 m
1/paquete
4 mm
6 mm
1 mm