Learn More
Kautex™ Frasco de cuello estrecho transparente de PVC
Sujete el frasco de cuello estrecho transparente de PVC Kautex™ de los laterales rasgados para tener estabilidad al empaquetar, enviar muestras, almacenar y enviar por correo su contenido. El frasco también es a prueba de fugas.
Marca: Kautex™ 2000071490
Detalles adicionales : Peso : 7.80000kg
Descripción
- Presentación transparente
- Laterales rasgados para un agarre seguro
- A prueba de fugas
- PVC
Información de órdenes
Tapones no incluidos; se venden por separado.
Especificaciones
0,25 L | |
19,9mm | |
PVC | |
No | |
Cuadrada | |
Frasco de cuello estrecho |
Transparente | |
Almacenamiento, envasado, envío de muestras, envío por correo | |
Estrecha | |
Estrecha | |
151,5 mm |