Learn More
Kautex™ Frasco de cuello estrecho transparente de PVC
Sujete el frasco de cuello estrecho transparente de PVC Kautex™ de los laterales rasgados para tener estabilidad al empaquetar, enviar muestras, almacenar y enviar por correo su contenido. El frasco también es a prueba de fugas.
1.85€ - 585.78€
Especificaciones
Color | Transparente |
---|---|
Diámetro interior del cuello (métrico) | 19,9mm |
Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento, envasado, envío de muestras, envío por correo |
Material | PVC |
Acabado del cuello | Estrecha |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15931421
|
Kautex™
2000071490 |
0,25 L |
585.78€
paquete de 390 |
Fecha estimada de envío: 31-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15901421
|
Kautex™
2000071106 |
0,5 L |
454.97€
paquete de 194 |
Fecha estimada de envío: 31-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10038030
|
Kautex™
2000071107 |
1 l |
3.50€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17848127
|
Kautex™
2000071107 |
1 l |
376.26€
paquete de 106 |
Fecha estimada de envío: 05-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10717371
|
Kautex™
2000071490 |
0,25 L |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
10383781
|
Kautex™
2000071106 |
0,5 L |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Presentación transparente
- Laterales rasgados para un agarre seguro
- A prueba de fugas
- PVC
Información de órdenes
Los cierres no están incluidos; se vende por separado.
Especificaciones
Transparente | |
Almacenamiento, envasado, envío de muestras, envío por correo | |
Estrecha | |
Estrecha | |
Frasco de cuello estrecho |
19,9mm | |
PVC | |
No | |
Cuadrada |