Learn More
Cole-Parmer™ Bolsas de muestreo de gases de PVDF estándar Kynar™
Utilice estas bolsas fabricadas con Kynar™ resistente a la corrosión para todas sus necesidades de aplicación. Las bolsas de muestreo de gases de PVDF Kynar™ incluyen costuras fuertes para mejorar la durabilidad.
Marca:  Cole-Parmer™ 01410-16
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11795848
  • 121.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 24-06-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Todos los modelos estándar disponen de una válvula de encendido/apagado (manguera dentada de latón niquelado de 4,76 mm [3⁄16 pulg.]) o un septum de silicona en carcasa de polipropileno.
  • Temp. máx.: 71 °C (160 °F)
  • Selladas individualmente en una bolsa externa protegida del polvo que también bloquea la luz del sol
  • Costura de anchura única
  • Disponibles en estilo de grosor de 0,05 mm y 0,10 mm (2 mil y 4 mil)
Especificaciones
Especificaciones
Bolsa para muestras
Válvula de apertura/cierre
71 °C
762 x 762mm
762 mm
85,7 L
PVDF
3 mil
762 mm
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Cole-Parmer™ Bolsas de muestreo de gases de PVDF estándar Kynar™ > Dimensiones (L x An): 762 x 762 mm